Läs mer
BRAND™ PMP Färgningstråg
Handla allt Brand Produkter
Kvantitet:
4-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- PMP (polymetylpenten) konstruktion
- Klart
- Mått: 101 x 83 x 70 mm (utan bricka)
- Inkluderar två lock
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Färg | Genomskinlig |
| Typ | Färgningstråg |
| För användning med (applikation) | Färgning |
| Kvantitet | 4-pack |
| Mått (L x B) | 101 x 83 mm |
| Längd (metrisk) | 101 mm |
| Bredd (metrisk) | 83 mm |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |