Läs mer
Fisherbrand™ Pneumatic Basic Crimping Tool
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
8, 11, 13 and 20 mm vials
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Includes pressure regulator
- Safety valve and nylon (PA) twisted-hose
- Pneumatic
- Steel
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Pneumatic Hand-held Crimping Tool, pressure regulator, safety valve, nylon twisted hose |
| För användning med (utrustning) | 8, 11, 13 and 20 mm vials |
| För användning med (applikation) | One hand, secure, reproducible crimps/decrimps |