Läs mer
Thermo Scientific™ PNPP-substrat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
PNPP ( p -Nitrofenylfosfat, dinatriumsal) är ett allmänt använt substrat för att detektera alkaliskt fosfatas i ELISA applikationer. När alkaliskt fosfatas och PNPP reageras bildas en gul vattenlöslig reaktionsprodukt. Denna reaktionsprodukt absorberar ljus vid 405 nm. Pierce PNPP finns i fyra format: torrt kristallint pulver, engångstabletter, en stabil substratlösning och ett komplett kit innehållande substratlösning och dietanolaminbuffert.
Thermo Scientific Pierce PNPP ( p -Nitrofenylfosfat, dinatriumsalt) är ett kolorimetriskt, lösligt substrat av alkaliskt fosfatas för användning i ELISA applikationer. När alkaliskt fosfatas och PNPP reageras bildas en gul vattenlöslig reaktionsprodukt. Denna reaktionsprodukt absorberar ljus vid 405 nm.
Egenskaper hos PNPP ( p -nitrofenylfosfat):
• Enkomponent alkaliskt fosfatas (AP ) substrat
• Absorbans maximalt 405 nm
• Utvecklar en gul nyans i lösning vid reaktion med AP
• Säkrare att —använda innehåller ett konserveringsmedel utan kvicksilver,
icke-azider. Substratet erbjuds i flera format:
PNPP-substrat
• Pulverformade
PNPP-substrattabletter
• 5 mg tabletter med ett inert fyllmedel som balansen
PNPP Substrate Kit
• PNPP-tabletter och en dietanolaminbuffert för att ge mer än en liter substrat. Dietanolaminsubstratbufferten (kat. nr. 34064) tillhandahålls också individuellt som ett 5X-koncentrat.
1-Step™ PNPP-substratlösning
• Kringgår detta tidskrävande och variabla införandesteg genom att tillhandahålla ett enkomponent PNPP-substrat. Detta substrat är stabilt i 12 månader vid –2 °8 C och kan stoppas med konventionella metoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PNPP Substrat Kit |
| Produkttyp | ELISA-substrat |
| Kvantitet | 105 tabletter kit |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Formatera | Kit |
| Produktlinje | Pierce |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | Alkaliskt fosfatas |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 5 mL typisk 1X substratlösning per tablett (525 mL totalt, ca 5250 brunnar vid 100μ L per brunn) • Dietanolaminbuffert, 225 ml • PNPP-tabletter, 105 tabletter (5 mg/tablett) Förvara buffert vid 4 °C och PNPP-tabletter vid -20 °C. |
Säkerhet och hantering
- PHOSPHATE SUBSTRATE KITNPP
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Diethanolamine, Sodium chloride, Phosphoric acid, 2,2'-iminodiethanol