Läs mer
Sampling Systems™ Spetsiga saxar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
310 mm
Beskrivning
- Idealisk för att skära och manipulera prover
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Rostfritt stål |
| Typ av handtag | Slinga |
| Produkttyp | Kirurgisk sax |
| Bladstil | Rak |
| Färgkodad | Nej |
| Längd (engelska) | 12,2 tum |
| Längd (metrisk) | 310 mm |
| Längd (metrisk) kniv | 190 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |