Läs mer
Schneider Gerd™ Spetsig pincett
Produktkod. 10041364
Längd (metrisk):
115 mm
Avsluta:
Teflon överdragen
Förpackningsstorlek:
Varje
Design:
Böjd
Produktkod. 10041364
Brand: Schneider Gerd™ 131
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för en mängd olika applikationer. Schneider Gerd™ Spetsiga pincett är ergonomiskt utformade för optimalt grepp och precision.
  • Spetsig pincett
  • Idealisk för dissektion och allmänna labbapplikationer
Specifikationer
Längd (metrisk) 115 mm
Produkttyp Pincett, spetsig
Avsluta
För användning med (applikation) För laboratoriebruk