Läs mer
Thermo Scientific™ Polar-serien Accel 500 LT kyl/värme recirkulerande kylaggregat
Produktkod. p-4527554 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Värmekapacitet:
2 kW
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11632329
Brand: Thermo Scientific™ 223432100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polar-serien Accel 500 LT kyl-/värmeåtercirkulerande kylaggregat erbjuder 500 watt kylning, med ett arbetstemperaturområde på -25° till +80 °C.
Thermo Scientific™ Polar-serien Accel 500 LT kyl-/värmeåtercirkulerande kylaggregat erbjuder 500 watt kylning, med ett arbetstemperaturområde på -25° till +80 °C. Dynamiska, pålitliga och —effektiva dessa kraftfulla, kompakta kylaggregat erbjuder kompletta kylmöjligheter för snabb upp- och nedkylning av din applikation. Erbjuds med val av kraft- eller kraft-/sugpump, och USB kommunikation —passar perfekt för ditt laboratorium.
Dessa lättanvända recirkulerande kyl har designats utifrån kundernas synpunkter och erbjuder komplett kylning för snabb upp- och nedkylning av din tillämpning. För att säkerställa enkel användning sker allt operativt och förebyggande underhåll via frontpanelens gränssnitt.
  • Intuitivt HMI-gränssnitt med digital kontroll och avläsning
  • Liten intern reservoar och stor kylkapacitet ger snabba temperaturförändringar
  • Pumpalternativ tillgängliga för ökat tryck och flöde för krävande tillämpningar
  • Systemkontroll möjliggör enkel drift och fyll- och tömningsprocedur
  • Lätt åtkomlig från frontpanelen, så det finns inget behov av att flytta maskinen för att fylla eller tömma ​
  • Luftkylt kylsystem gör att du kan placera flera enheter bredvid varandra
  • Extremt tyst drift –mindre än 58 dBA
  • Frivillig USB port för seriell kommunikation
Beställningsinformation:
Fjärrstyrd temperaturkontroll och kommunikation finns på utvalda modeller. Kontakta 800-258-0830 för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,74 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Certifikat och efterlevnad UL-listad, CE-märkt/CSA, WEEE, RoHS
Kommunikationer Digital
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet 500 W
Flödeshastighet 21 l/min.
Pumptyp Kraftpump
Temperaturområde -25 °C till +80 °C
Värmekapacitet 2 kW
Max. Tryck 11,7 psi
Modell 500 LT
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Bredd (engelska) 9,1 tum
Bredd (metrisk) 23.2 cm
Höjd (engelska) 24,8 tum
Höjd (metrisk) 62 cm
Djup (engelska) 19,2 tum
Djup (metriskt) 48.7 cm
Fraktvikt (engelska) 66 lb.
Fraktvikt (metrisk) 30 kg
Elektriska krav 220 V 50 Hz
Spänning 220 V
Frekvens 50 Hz