Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars med rack
Produktkod. 16649551 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
Produktkod. 16649551
Brand: Cole-Parmer™ 4426058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars med rack lagrar prover säkert i upp till 200 dagar utan påfyllning av flytande kväve
  • Dewars för flytande kväve finns i storlekar från 2 L till 115 L
  • Ultralåg avdunstningsförlust förbättrar kryogenskyddet
  • Hållbar aluminiumkonstruktion
  • Dubbla handtag underlättar rörlighet
  • 5 års vakuumgaranti
Specifikationer
För användning med (applikation) Statisk hålltid: 130 dagar
Kapacitet (metrisk) 47 l
Djup (engelska) 22 tum
Djup (metriskt) 55.88 cm
Diameter (engelska) Inre 5 tum
Diameter (engelska) Yttre 22 tum
Diameter (metrisk) Inre 12.7 cm
Diameter (metrisk) Yttre 55.88 cm
Material Aluminium