Läs mer
Invitrogen™ PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit, grön
Beskrivning
De PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit tillhandahåller en känslig och effektiv metod för hög genomströmning, fluorescenspolarisationsbaserad screening av potentiella östrogenreceptorer (ER) beta-ligander. Satsen använder insektscelluttryckt, fullängds, naturlig (omärkt) human ER-beta (kat.nr. A15664) och en ny fluorescerande östrogenligand med hög affinitet (Fluormone™ ES2) i ett homogent, blanda-och-läs analysformat.
Detta kit ger en grön färgavläsning; ett ''rött'' kit finns också tillgängligt (A15891). Båda kiten bestämmer lämpligen IC50s för konkurrerande föreningar. Färgvalet beror på de spektrala egenskaperna hos de föreningar som ska screenas och den tillgängliga instrumenteringen. För ytterligare information eller hjälp maila drugdiscoverytech@lifetech.com.
De PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit är:
- Komplett& färdiga att använda ur kartongen, alla —reagenser ingår, lägg bara till dina testföreningar
- Kompatibel med hög genomströmning —20μ L-fluorescenspolarisationsanalyser i en platta med 384 brunnar
- Bekvämt —tillgängligt i bulkstorlekar för större siktningsbehov
Hur analysen fungerar
Fullängds ER beta läggs till en fluorescerande östrogenligand för att bilda en ER-Fluormone™ ES2-komplex. Detta komplex tillsätts till individuella testföreningar i plattor med flera brunnar. För att bestämma relativ affinitet mäter analysen fluorescenspolarisation. Konkurrerande testföreningar kommer att ersätta Fluormone™ ES2-ligand från ER beta, vilket tillåter den att tumla snabbt och resulterar i låga polarisationsvärden. En förskjutning i fluorescenspolarisationsvärdet i närvaro av testförening används för att bestämma testföreningarnas relativa affinitet för ER beta.
Alla komponenter tillverkas under de strängaste kvalitetsparametrarna. Denna produkts prestanda, enligt analyscertifikatet, är garanterad i 6 månader efter köpet. Kontakta oss för bulkkvantiteter eller för hjälp med andra nukleära receptoranalysbehov, från analysutveckling till biblioteksscreening och vidare.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 800 analyser |
| Förpackning | 384-brunnars tallrik |
| Innehåll och lagring | •Östrogenreceptor (ER) Beta-rekombinant protein, full längd (förvaras vid -°68 C till -°85 C) • Fluromone™ ES2 (lagra vid -°5 C till -30° C) • ES2 screeningbuffert (förvaras i rumstemperatur) |
| Analyskategori | Biokemisk analys |
| Drogbart mål | Nukleära receptorer |
| Avläsning | Fluorescenspolarisering |
| Produktlinje | PolarScreen |
| För användning med (applikation) | Nukleär receptoranalys, fluorescenspolarisation |
| Ligand | ER beta |
| Visa mer |