Läs mer
Koflo Mounted In-Line Static Mixers
Produktkod. 11724149 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
89 mm
184 mm
286 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11724149
Brand: Koflo 0466816
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (engelska) 11,3 tum
Längd (metrisk) 286 mm
Typ Mounted In-line Mixer