Läs mer
Koflo Mounted In-Line Static Mixers
Handla allt Cole-Parmer Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
89 mm
184 mm
286 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Descrizione
- For use with compression fitting with the same tubing OD
Specifica
Specifica
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 89 mm |
| Typ | Mounted In-line Mixer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto