Läs mer
Spex CertiPrep™ Polykarbonatflaskor
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
Polykarbonat kryovial med skruvlock, 290mm x 114mm, 50mL. Rymmer slipmedia upp till 1/2 tum och passar SPEX SamplePrep homogenisator 2196-16-PE hållare och 2664 kryoblock. Malmängd per flaska 20mL. Levereras som en förpackning med 48 injektionsflaskor med 48 kapsyler.
- Håller en malningsbelastning på 20mL per flaska
- Polykarbonat så lämplig för kryogen malning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polykarbonat |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Inkluderar | med skruvlock |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 48 Pk. |
| För användning med (utrustning) | Homogenisator |