Läs mer
Brady™ Utstansade etiketter i polyester för bärbara skrivare
Produktkod. p-7224737
Höjd (metrisk):
12,7 mm
19 mm
Bredd (metrisk):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
Produktkod. 17683205
Brand: Brady™ 152095
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyestertejp för bärbara skrivare med hög vidhäftning, lämplig för miljöer med hög värme och låg temperatur.
Dessa stansade etiketter i polyester för Brady™ M210 och M211 bärbara skrivare är UL-godkända, CSA-godkända och halogenfria (DIN VDE 0472 Part 815)* .
*Godkännanden gäller endast vitt material.
  • Motståndskraftig mot nötning, hög värme, olja och bränsle
  • Hög vidhäftning
  • Lämplig för låga temperaturer, som i frysutrymmen
Specifikationer
Produkttyp Märka
Färg Svart på vitt
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Mått (L x B) 19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
Typ av lim Permanent akryl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Avsluta Glans
Formatera Patron, etikett
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, DIN VDE 0472 Part 815
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Kvantitet 140
Alternativt artikelnummer M21-7-423