Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsservetter av polyester med förseglad kant
Produktkod. p-8772032 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produktkod. 16318317
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Renrumsservetter av polyester med förseglad kant är absorberande och extremt rena, designade för ultrakritiska miljöer. De innehåller laserskurna, värmeförseglade kanter och konstruerade av dubbelstickad 100% non-run polyester.
Renrumsservetter med förseglade kanter i polyester är ultrarena våtservetter idealiska för kritiska renrum (ISO Klass 3-4 och högre). De är gjorda av dubbelstickad 100% polyester med laserskurna, värmeförseglade kanter. Dessa polyesterservetter är dubbla påsar, renrumsförpackade och tillverkade i renrumsmiljö. Servetter tillverkas och bearbetas för att möta kraven från de mest kritiska miljöerna. Tillverkad av substrat av högsta kvalitet och lägst ludd - fria från bindemedel, lim eller kemiska tillsatser.
Renrumskompatibilitet
  • ISO Klass 3-8 (Klass 1-100 000) Renrum
Funktioner
  • Tillverkad av kontinuerlig körning 100 % polyester ger en seg, absorberande och nötningsbeständig produkt
  • Produktionsprocessen garanterar extremt låg partikelgenerering och kemiska extraherbara material
  • Kompatibel med praktiskt taget alla lösningsmedel eller lösning för rengöring och avtorkning
  • Dubbelpåsar och vakuumrenrum packat
  • Ger spårbarhet från parti till parti
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga 310 ml/m 2
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 3-8 klass 1-10 renrum, möter USP 797 och USP 800 torka krav
Färg Vitt
För användning med (applikation) Laboratorium och renrum
Förpackningsmängd 150 våtservetter/påse, 10 påsar/Cs.