Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 10209922
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 10209922
Brand: Brady™ 217071
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Självlaminerande
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell BPT-606-461
Antal per förpackning 1000/pack
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rektangel med rundade hörn
Storlek 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Storlek (metrisk) 25,4 B x 9,53 mm H
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0019 in.
Tjocklek (metrisk) 0.012 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 16.53 mm
Mått (LxB) 9.53 x 25.40 mm
Längd (engelska) 0.375 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 20 mm
Höjd (engelska) 0.375 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.375 in.
Höjd (metrisk) 15.24 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer BPT-606-461