Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 10630134
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 mm dia.
15.24 x 48.26 mm (W x H)
15.24 x 66.68 mm (W x H)
15.24W x 38.1 mmH
18.26W x 25.46 mmH
19 x 6.35 mm (W x H)
19W x 38.1 mmH
19W x 6.35 mmH
22.86W x 19 mmH
22.86W x 22.86 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4W x 12.7mmH
25.4W x 4.75mmH
25.4W x 76.2mmH
25.4W x 9.53 mmH
31.75W x 19 mmH
34.93W x 45.72 mmH
38.10W x 6.35mmH
38.1W x 19 mmH
40W x 15 mmH
41.28 x 15.24 mm (W xH)
48.26W x 6.35 mmH
5.08W x 22.86 mmH
50.8 x 25.4 mm (W x H)
50.8W x 25.4 mmH
50.8W x 6.35 mmH
57.15W x 19 mmH
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
76.2W x 25.4mmH
88.9W x 38.1 mmH
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 10630134
Brand: Brady™ 030131
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera IP™ Aktiverad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Tillgångsidentifiering, laboratorieidentifiering, klassificering och namnskyltetiketter
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers, BBP81
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-17-423-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Storlek (metrisk) 50.8 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.019 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (LxB) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 50.80 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer THT-17-423-3