Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 11503734
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11503734
Brand: Brady™ 030142
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning PermaShield Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera IP™ Aktiverad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Allmän och industriell identifiering
För användning med (utrustning) BBP ™81, BradyPrinter i5100 och i7100, BradyPrinter PR Plus-serien, och IP™ Serieskrivare, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 41.91 mm
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-22-423-2
Antal per förpackning 2000 Label(s) / Roll
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 31.75 mm (W) x 19.05 mm (H)
Storlek (metrisk) 31,75 B x 19 mm H
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0059 in.
Tjocklek (metrisk) 0.037 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (LxB) 19.05 x 31.75 mm
Längd (engelska) 0.75 in.
Bredd (engelska) 1.25 in.
Bredd (metrisk) 31.75 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 31.75 mm
Bredd (metrisk) tejp 85.09 mm
Höjd (engelska) 0.75 in.
Höjd (metrisk) 19 mm
Alternativt artikelnummer THT-22-423-2
Visa mer Visa mindre
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado