Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 11885245
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11885245
Brand: Brady™ 030104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera IP™ Aktiverad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Tillgångsidentifiering, kretskort och komponentidentifiering, märkning och namnskyltar
För användning med (utrustning) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, Termotransferskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.31 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-5-423-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Storlek (metrisk) 25,4 x 12,70 mm (B x H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.019 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (LxB) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Bredd (metrisk) tejp 85.09 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer THT-5-423-10