Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 11896023
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 mm dia.
15.24 x 48.26 mm (W x H)
15.24 x 66.68 mm (W x H)
15.24W x 38.1 mmH
18.26W x 25.46 mmH
19 x 6.35 mm (W x H)
19W x 38.1 mmH
19W x 6.35 mmH
22.86W x 19 mmH
22.86W x 22.86 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4W x 12.7mmH
25.4W x 4.75mmH
25.4W x 76.2mmH
25.4W x 9.53 mmH
31.75W x 19 mmH
34.93W x 45.72 mmH
38.10W x 6.35mmH
38.1W x 19 mmH
40W x 15 mmH
41.28 x 15.24 mm (W xH)
48.26W x 6.35 mmH
5.08W x 22.86 mmH
50.8 x 25.4 mm (W x H)
50.8W x 25.4 mmH
50.8W x 6.35 mmH
57.15W x 19 mmH
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
76.2W x 25.4mmH
88.9W x 38.1 mmH
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11896023
Brand: Brady™ 217087
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Självlaminerande
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell BPT-629-461
Antal per förpackning 2000/Pk.
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Storlek (metrisk) 19W x 38.1 mmH
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0019 in.
Tjocklek (metrisk) 0.012 mm
Mått (LxB) 38.10 x 19.05 mm
Längd (engelska) 0.75 in.
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 19 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 38.10 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.10 mm
Höjd (engelska) 0.75 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.75 in.
Höjd (metrisk) 45.72 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 33 mm
Alternativt artikelnummer BPT-629-461