Learn More
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 mm dia.
15.24 x 48.26 mm (W x H)
15.24 x 66.68 mm (W x H)
15.24W x 38.1 mmH
18.26W x 25.46 mmH
19 x 6.35 mm (W x H)
19W x 38.1 mmH
19W x 6.35 mmH
22.86W x 19 mmH
22.86W x 22.86 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4W x 12.7mmH
25.4W x 4.75mmH
25.4W x 76.2mmH
25.4W x 9.53 mmH
31.75W x 19 mmH
34.93W x 45.72 mmH
38.10W x 6.35mmH
38.1W x 19 mmH
40W x 15 mmH
41.28 x 15.24 mm (W xH)
48.26W x 6.35 mmH
5.08W x 22.86 mmH
50.8 x 25.4 mm (W x H)
50.8W x 25.4 mmH
50.8W x 6.35 mmH
57.15W x 19 mmH
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
76.2W x 25.4mmH
88.9W x 38.1 mmH
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Unit Size:
1 paket
1 rulle
Description
- Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
- Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
- Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC, UL-erkänd, CSA-godkänd |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | IP™ Aktiverad |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Show More |