Läs mer
Brady™ Polyester termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 13099302
Form:
Rektangel
Rektangel med rundade hörn
Rund
Storlek (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Avsluta:
Glans
Matte
Satin
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 13099302
Brand: Brady™ 030510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Termiska överföringsetiketter av polyester är gjorda av permanent polyester (B-423), vilket är idealiskt för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -94 till 230° F (-70 till 110° C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera IP™ Aktiverad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Kretskort och komponentidentifiering
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers, BBP81, IP300, IP600
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-45-423-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10,000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 38.10 mm (W) x 6.35 mm (H)
Storlek (metrisk) 38,10 B x 6,35 mm H
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.019 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 8.89 mm
Mått (LxB) 6.35 x 38.10 mm
Längd (engelska) 0.25 in.
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 38.10 mm
Bredd (metrisk) tejp 43.18 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.
Höjd (metrisk) 6.35 mm
Alternativt artikelnummer THT-45-423-10