Läs mer
Fisherbrand™ Tuff Spots™ Röretiketter
Produktkod. 12368817
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12368817
Brand: Fisherbrand™ TSPOTSR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Se till att mikrorörsetiketter förblir i alla labbprocedurer. Tuff Spots™ Röretiketter lossnar eller migrerar inte, även vid exponering för extrema temperaturer, frätande ämnen eller centrifugering. Färdigskurna runda etiketter i två storlekar finns i en mängd olika färger. 1 000 etiketter per rulle.
Överlägsen konventionella tejper och etiketter för användning i forsknings- och kliniska laboratorier.
  • Tillverkad av tunn, kemiskt inert polyolefin med starkt akryllim.
  • Fäster på de flesta mikrorör av plast, glas och metall och andra föremål.
  • Etiketter kommer ’inte att lossna eller migrera så att de lätt kan glida i centrifugrotorer utan att binda eller fastna.
  • Brett sortiment av färger för enkel identifiering av prov eller forskare.
  • Runda, förskurna, avdragbara etiketter för tubtoppar i bekväma dispenseringsrullar.
  • Storlek för mikrocentrifugrör.
    • Tough Spots med en diameter på 9,5 mm är idealiska för 0,5 ml mikrorör.
    • Tough Spots med en diameter på 13 mm är idealiska för 1,5 / 2,0 ml rör.
Tål extrema miljöer så att rören förblir tydligt identifierade.
  • Värme: ångautoklavering, kokande vatten
  • Kallt: frystemperaturer till -80 °C
  • Organiska lösningsmedel och frätande ämnen
  • Centrifugering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Akryl
Beläggning Polyolefin
Färg Rött
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Värmekrympande polyolefin
Tryckteknik None
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Mikrocentrifugrör och andra behållare i forsknings- och kliniska laboratoriet
För användning med (utrustning) 0,5 ml rör
Etiketter per rad 2
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +80 °C
Mått (LxB) 1 x 1 cm
Längd (engelska) 0.4 in.
Bredd (engelska) 0.4 in.
Bredd (metrisk) 1 cm
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 9,5 mm