Läs mer
Fisherbrand™ Tuff Spots™ Röretiketter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Överlägsen konventionella tejper och etiketter för användning i forsknings- och kliniska laboratorier.
- Tillverkad av tunn, kemiskt inert polyolefin med starkt akryllim.
- Fäster på de flesta mikrorör av plast, glas och metall och andra föremål.
- Etiketter kommer ’inte att lossna eller migrera så att de lätt kan glida i centrifugrotorer utan att binda eller fastna.
- Brett sortiment av färger för enkel identifiering av prov eller forskare.
- Runda, förskurna, avdragbara etiketter för tubtoppar i bekväma dispenseringsrullar.
- Storlek för mikrocentrifugrör.
- Tough Spots med en diameter på 9,5 mm är idealiska för 0,5 ml mikrorör.
- Tough Spots med en diameter på 13 mm är idealiska för 1,5 / 2,0 ml rör.
Tål extrema miljöer så att rören förblir tydligt identifierade.
- Värme: ångautoklavering, kokande vatten
- Kallt: frystemperaturer till -80 °C
- Organiska lösningsmedel och frätande ämnen
- Centrifugering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Klart |
| Visa | Tom |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyolefin |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | None |
| Produkttyp | Etiketter |
| Visa mer |