Läs mer
Bryson Packaging™ Polyetenpåsar
Bredd (metrisk):
50 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Polyeten, återförslutningsbara påsar, klara eller med tre skrivstaplar för märkning. Idealisk för att förvara pappersvaror och skicka prover etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Grepptätning |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Förvaring av pappersvaror |
| Material | Polyeten |
| Antal per förpackning | 100 |
| Kvantitet | 100 pack |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Höjd (metrisk) | 190 mm |
| Produkttyp | Väska |