Läs mer
Cytiva PEEK Provslingor
Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
100 μl
500 μL
1 ml
2 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Våta delar är resistenta mot organiska lösningsmedel
- Våta delar är resistenta mot saltbuffertar
- Förutom 100 % etylacetat, 100 % hexan och 100 % tetrahydrofuran
- Polyetereterketon (PEEK )
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provslinga |
| Material | PEEK |
| Anslutningsstorlek (metrisk) | 1.58 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,5 mm |
| Volym (metrisk) | 100 μl |