Läs mer
BRAND™ HDPE hink
Handla allt Brand Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
5 l
Höjd (metrisk):
240 mm
Beskrivning
- Tillverkad av högdensitetspolyeten.
- Utexaminerad.
- Handtag ingår.
- Utan pip.
- Push-on lock finns att köpa separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Examen | Ja |
| Inkluderar | Hantera |