Läs mer
SCAT Korrugerat rör för HPLC
Produktkod. 10105957 Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
6.5 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 10105957
Brand: SCAT 461056
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrugerat rör för säker insamling av flytande HPLC-avfall.
Var förberedd på HPLC med SCAT™ korrugerade rör.
  • Flexibel slang
  • För HPLC-instrument
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Inre 6.5 mm
Material HDPE
För användning med HPLC-instrument
För användning med (applikation) Läckanslutning av olika HPLC-system
Färg Grå
Produkttyp Korrugerat rör