Läs mer
Buerkle™ Slangkopplingar av polyeten
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
11 till 14 mm
13 till 16 mm
3 till 5 mm
5 till 7 mm
7 till 10 mm
9 till 12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Tillverkad av polyeten
- 10 st per förpackning
- Tillgänglig för en rad slangdiametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel, RoHS |
| Diameter (metrisk) | 7 till 10 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polyeten |
| För användning med | 7 till 10 mm slang |
| För användning med (applikation) | Trycklös drift |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Form | Konisk |
| Produkttyp | Slangkoppling |