Läs mer
Masterflex™ Hanrörsadapter av polyeten
Produktkod. 11795539
Trådstorlek:
1/2 x 3/4 tum.
1/2 x 5/8 tum.
1/4 x 1/2 tum.
1/4 x 5/16 tum.
1/8 x 1/8 tum.
3/4 x 3/4 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11795539
Brand: Masterflex™ 3062170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för snabb och enkel montering utan verktyg
  • Hanrörsadapter av polyeten
  • Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling
  • Hullingförsedda beslag är designade för snabb och enkel montering utan verktyg
  • Kombinera dessa enkla, ekonomiska kopplingar med våra flexibla slangar för användning i dina lågtrycksapplikationer (vanligtvis mindre än 30psi)
  • Finns i förpackningar om tio
Specifikationer
Beskrivning Barb x NPT(M)-anslutning
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Förpackningsmängd 10 Beslag
Slangstorlek 3/4 tum
Utloppsport 1/2 tum.
Portstorlek 3/4 tum
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Trådstorlek 1/2 x 3/4 tum.
Form Rak
Produkttyp Hanrörsadapter