Läs mer
GUERIN PLASTIQUES Polyetenhylsor
Storlek:
0,1 Tjock x 100Wmm
0,1 Tjock x 120Wmm
0,1 Tjock x 140Wmm
0,1 Tjock x 160Wmm
0,1 Tjock x 180Wmm
0,1 Tjock x 200Wmm
0,1 Tjock x 250Wmm
0,1 Tjock x 300Wmm
0,1 Tjock x 350Wmm
0,1 Tjock x 55Wmm
0,1 Tjock x 64Wmm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 350m lång totalt
- Finns i en mängd olika bredder
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Typ | Ärm |
| Material | Polyeten |
| För användning med (utrustning) | Matkvalitet |
| Längd (metrisk) | 350 m |
| Storlek | 0,1 Tjock x 120Wmm |
| Färg | Genomskinlig |