Läs mer
Kautex™ HDPE fyrkantiga flaskor med bred hals
Produktkod. 10462121
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 42
Paket med 81
Paket med 90
Varje
Produktkod. 10462121
Brand: Kautex™ 2000084193
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av polypropen med hög densitet för lätt hållbarhet och styrka. Kautex™ HDPE kvadratiska flaskor med bred hals är mångsidiga och tillgängliga i natur och vit med ett brett utbud av storlekar.
  • Bred halsöppning underlättar påfyllning och rengöring
  • Fyrkantig form sparar lagringsutrymme
  • Inkluderar försänkt etikettfält
  • Idealisk för vätskor, pastor och granulat
  • Tre typer av förslutningar tillgängliga separat
  • De flesta storlekar UN-godkända för fasta ämnen med tillhörande förslutningar (inkluderar inte 50 eller 350 ml flaskor)
  • Använd för förpackning, skicka prover, transport, lagring
  • Läcksäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 21.4 mm
För användning med (applikation) Förpackning, skicka prover, transport, förvaring
Material HDPE
nr per ärende 700
Kvantitet 700/Cs.
Stängningsfärg Finns i svart, blått eller rött.
Förslutning ingår Nej
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 88.5 mm
Produkttyp Flaska med bred hals