Läs mer
Kautex™ HDPE fyrkantiga flaskor med bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 42
Paket med 81
Paket med 90
Varje
Beskrivning
- Bred halsöppning underlättar påfyllning och rengöring
- Fyrkantig form sparar lagringsutrymme
- Inkluderar försänkt etikettfält
- Idealisk för vätskor, pastor och granulat
- Tre typer av förslutningar tillgängliga separat
- De flesta storlekar UN-godkända för fasta ämnen med tillhörande förslutningar (inkluderar inte 50 eller 350 ml flaskor)
- Använd för förpackning, skicka prover, transport, lagring
- Läcksäker
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 42.5 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, skicka prover, transport, förvaring |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 90 |
| Kvantitet | 90/Cs. |
| Stängningsfärg | Finns i svart, blått eller rött. |
| Förslutning ingår | Nej |
| Form | Fyrkantig |
| Show More |