Läs mer
Kautex™ HDPE fyrkantiga flaskor med bred hals
Produktkod. 15911441
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 42
Paket med 81
Paket med 90
Varje
Produktkod. 15911441
Brand: Kautex™ 2000079214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen med hög densitet för lätt hållbarhet och styrka. Kautex™ HDPE kvadratiska flaskor med bred hals är mångsidiga och tillgängliga i natur och vit med ett brett utbud av storlekar.
  • Bred halsöppning underlättar påfyllning och rengöring
  • Fyrkantig form sparar lagringsutrymme
  • Inkluderar försänkt etikettfält
  • Idealisk för vätskor, pastor och granulat
  • Tre typer av förslutningar tillgängliga separat
  • De flesta storlekar UN-godkända för fasta ämnen med tillhörande förslutningar (inkluderar inte 50 eller 350 ml flaskor)
  • Använd för förpackning, skicka prover, transport, lagring
  • Läcksäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 68.5 mm
För användning med (applikation) Förpackning, skicka prover, transport, förvaring
Material HDPE
nr per ärende 15
Kvantitet 15/Cs.
Stängningsfärg Finns i svart, blått eller rött.
Förslutning ingår Nej
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 294 mm
Produkttyp Flaska med bred hals