Läs mer
Kautex™ Burkar med bred hals i polyeten
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Varje
Beskrivning
- Rund, robust, lätt att rengöra och tät
- Särskilt lämplig för lagring, transport eller bortskaffande av pulverformigt eller granulerat material
- Förslutningar ingår inte
Användningsområden:
- förpackning
- dispensering
- skickar prover
- utskick
- transport
- lagring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 67 mm |
| För användning med (applikation) | Packa, dispensera, skicka prover, posta, förvaring |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 40/Cs. |
| Förslutning ingår | Nej |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 126 x 192 mm |
| Produkttyp | Förvaringsbehållare |