Läs mer
Polymethylhydrosiloxane
Produktkod. 10179552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10179552
Brand: Thermo Scientific Acros 175095000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9004-73-3 | (CH4OSi)n | 60.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-73-3
Molekylformel (CH4OSi)n
Molekylvikt (g/mol) 60.13
MDL-nummer MFCD00084478
InChI-nyckel TXYXVOOPRILIHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymethyl hydrosiloxane, 2-methyl-1,2-oxasilinanato, ch3 3sio ch3 hsio nsi ch3 3
PubChem CID 12487658
IUPAC-namn 2-metyl-1,2$l^{3}-oxasilinan
LEDER C[SiH](-*)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polymethylhydrosiloxane
Färg Färglös
Fysisk form Viskös vätska
Linjär formel (CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Densitet 1.0000g/mL, 1
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: may react, soluble in most common organic solvents, (should not be used in halocarbon solvent because, of the possibility of hydride-halide interchange, on catalysis or with heating)
Kvantitet 500 g
Flampunkt 121°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3970 to 1.4010
Viskositet 15-30 mm2/s (25°C)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.