Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffinbägare av polymetylpenten
Kapacitet (metrisk):
10 mL
150 mL
400 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Beschreibung
- Lättläsbar
- Tryckt röd skala; inte upphöjd
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (engelska) Yttre | 2,36 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | PMP |
| För användning med (applikation) | För glasliknande klarhet |
| Höjd (engelska) | 3,14 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8 cm |
| Ökar | 20 mL |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 302 °F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur