Läs mer
Micronova™ PolyMitt™ Bestrålad rengöringsvadd
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Slätstickad polyester, dubbelsidigt tjockt uretanskum
Slätstickad polyester, enkelsidigt urethanskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
De Micronova Bestrålat PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstorlek, designade för att passa bekvämt över en handskbelagd hand, vilket gör det lättare att rengöra runt vagnar, hyllor, tankar, slangar och andra svårstädade områden i renrummet. Gammabestrålad för aseptiska områden och finns i antingen slät eller strukturerad polyesterväv.
- Slitstark rengöringsvante för svårstädade områden
- Mångsidighet av en högkvalitativ torkduk med bekvämligheten och säkerheten som en handske
- En storlek: passar bekvämt över en handsklädd hand
- Designad för att rengöra svåråtkomliga områden i renrummet
- Finns i två tygalternativ för specialiserad rengöring:
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- Finns med eller utan uretanskumlager
- Kompatibel med starka desinfektionsmedel
- Gammabestrålade för aseptiska områden
- Autoklaveringsbar
- Återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bestrålad Mitt Wipe |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 20.3 cm |
| Material | Slätstickad polyester, dubbelsidigt tjockt uretanskum |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mått (L x B) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 tum) |
| Visa mer |