Läs mer
Kinematica™ Polymix™ PX-MFC 90 D Hammar- eller skärkvarn
Produktkod. p-8008300 Handla allt Kinematica Produkter
Produkttyp:
Bladslipkvarn
Hammerslipverk
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11910359
Brand: Kinematica™ 35010021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polymix™ MFC 90 D har lätt att byta sliptillbehör och siktar som utökar utbudet av prover som kan bearbetas. Enkel hantering, hög användarsäkerhet och effektiva malningsresultat är bara några av fördelarna med denna kvarn.
  • Arbetsvolym ca. 300 ml (trattens volym)
  • 600W högfrekvent 3-fasmotor med hastighetsreglering från 50rpm upp till 6000rpm
  • Integrerat överhettnings-, överbelastnings- och blockeringsskydd
  • Säkerhetsbrytare för automatisk avstängning
  • Energibesparing genom automatiskt standbyläge
  • Hammerslipning eller knivslipning
  • Siktstorlek 2mm.
Specifikationer
Produkttyp Hammerslipverk
Mått (L x B x H) 325 x 251 x 480 mm
Elektriska krav 230 V/GB, 50 Hz, 1000 W Motoringångseffekt
För användning med (applikation) Torrprovslipning
Hertz 50/60 Hz
Pluggtyp EU-kontakt
Spänning 230 V
Watt 1000 W
Vikt (metrisk) 12 kg