Läs mer
Vitlab™ Tång av polyoximetylen
Produktkod. 11847910
Längd (metrisk):
115 mm
145 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11847910
Brand: Vitlab™ 68099
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad med POM för utmärkt dimensionsstabilitet. VITLab™ Polyoximetylenpincetten har spår på utsidan för optimal hantering och grepp.
  • För tappning och dekantering
  • Hej
  • Trubbig
  • Elastisk
  • Mycket bra spänst
Specifikationer
Tipsstil Rund
Material POM
Längd (metrisk) 115 mm
Produkttyp Tång
Kvantitet (antal per ärende) 5/förpackning
För användning med (applikation) För autoklavering, tappning och dekantering
Typ Tång