Läs mer
Buerkle™ Snabbkopplingar, NW 6,4 mm, honanslutningar för plåtmontering med slangmunstycke
Produktkod. 11859550 Handla allt Bürkle Produkter
Material:
POM
Polypropen
Slangstorlek:
1,6 mm
6,5 mm dia. x 50 mm
8 mm dia. x 50 mm
9,5 mm dia x 50 mm
9,5 mm dia. x 50 mm
Beskrivning:
Med ventil
Utan ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11859550
Brand: Buerkle™ 87631150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb och säker anslutning för vätskor, gaser, tryckluft och vakuum. Buerkle™ Snabbkopplingar är idealiska när du ansluter och separerar slangar, maskiner, apparater, behållare med mera.
  • Tillverkad av polyoximetylen eller polypropylen
  • Maximalt flöde möjligt
  • Enkel enhandsmanövrering
  • Säker O-ring garanterar att kopplingar är täta
  • Arbetstryck för polyoximetylen vid 20 °C: upp till 10 bar, drifttemperatur från− 40° till+ 80 °C
  • Arbetstryck av polypropen vid 20 °C: upp till 8 bar, drifttemperatur från 0° till 110 °C
  • Kopplingarna ansluter helt enkelt till varandra, klickar automatiskt på plats och öppnar ventilerna
  • Vid frånkoppling tätas ventilerna automatiskt, inget läckage uppstår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med ventil
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material POM
Total längd (metrisk) 50 mm
För användning med 8 mm slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 25/Skala
Slangstorlek 8 mm dia. x 50 mm
Trådstorlek NW 6.4 mm
Inkluderar Honanslutningar, slangmunstycke
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp Snabbkoppling