Learn More
Greiner Bio-One Polypropen 96-brunnars F-botten mikroplattor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Klart
Svart
Sterilitet:
Icke-steril
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Descrizione
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
- Spårbarhet till produktion genom ett definierat LOT-nummersystem
- Användningsområden: - Långtidslagring av aktiva ämnen - Förvaring av patientprover i diagnostik - Förvaring av DNA eller RNA, stamkulturer
- Enhetliga yttre dimensioner
- Brunn till brunn avstånd 9 mm
- Alfanumerisk brunnskodning Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturbeständighet (-196 till +121 °C)
- Förseglingsbar med självhäftande filmer och värmeförseglare eller CapMats
- Fast botten
- Brunnsprofil: F-botten/skorstensbrunn (platt botten)
Specifica
Specifica
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| För användning med (applikation) | Långtidsförvaring av aktiva ämnen |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto