Läs mer
Hirschmann™ Analytisk tratt av polypropen
Produktkod. 13198139
Diameter (metrisk) Överst:
30 mm
50 mm
Längd (metrisk) Totalt:
45 mm
85 mm
Produktkod. 13198139
Brand: Hirschmann™ 7750104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför kemiska prover. Hirschmann™ Polypropen analytiska trattar är perfekta för användning i analytisk kemi. Trattar har en lång smal skaft vilket gör dem idealiska för användning med vätskor.
  • Polypropen
  • Genomskinlig
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 50 mm
Diameter (metrisk) skaft 7mm
Material Polypropen
Längd (metrisk) skaft 43mm
Längd (metrisk) Totalt 85 mm