Läs mer
Semadeni™ Color-Coded Plastic Beakers
Färg:
Blue
Green
Natural
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Translucent colors
- 30mL capacity
- Graduated
- Optional LDPE lids available for purchase
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Yellow |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Suitable as dosing or laboratory beakers |
| Typ | Beaker |
| Disponibel | Single-use |
| Graderad | Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur