Läs mer
Kolmi Hopen™ Polypropen Bouffant Cap i Polybag, 48 cm Diameter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17710129 Handla allt Medicom Produkter
Färg:
Blått
Klart
Vitt
Produktkod. 17710129
Brand: Kolmi Hopen™ 70.001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa bekväma bouffant-kepsar ger extra hygienkontroll för olika industriella miljöer.
  • Lätt för förbättrad komfort
  • Möjlighet att använda en färgkod för spårning
  • Anpassar sig till olika huvudstorlekar
  • Enkelt elastiskt band
  • Kan användas för att styra miljön för HACCP-processer och olika industrier
  • 12 g/m 2 materialvikt
Specifikationer
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Designtyp Bouffant
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad SV ISO 9001
Kvantitet 100 Pk.
Diameter (metrisk) 48 cm
För användning med (applikation) Industri, Laboratorium