Läs mer
Kartell™ Polypropen Buchner-trattar
Kapacitet (metrisk):
40 ml
70 ml
180 ml
285 ml
390 ml
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diameter (metrisk) Överst:
42,5 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad av robust, lätt polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Kartell™ Polypropen Buchner-trattar med inbyggt filter är idealiska för att separera fasta ämnen från vätskor i ett laboratorium.
- Okrossbar, motståndskraftig mot korrosion och värme
- Tvådelad konstruktion gör att topp och botten kan separeras för enkel rengöring
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 160 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2100 ml |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Buchner filter |
| För användning med (applikation) | Filtrering, separering av fasta ämnen från vätskor, uppsamling av omkristalliserade föreningar |
| Längd (metrisk) skaft | 105mm |
| Porstorlek | 2.75mm |