Läs mer
Buerkle™ Hink av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PP, transparent
- Med innehållsskala, gradering 1000 ml
- Med pip
- Steriliserbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Examen | 500 ml, upp till 12 L |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 3,17 gal. |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 310 mm |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Handtagsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |