Läs mer
Gravis Kapslar av polypropen
Liner material:
Butyl-PTFE
Ofodrad
Polyetenskum
Färg:
Svart
Vitt
Trådstorlek (metrisk):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Kvantitet:
100 förpackning
360 Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Skruvlock
- Finns i svart eller vit färg
- Finns med en mängd olika tätningsmaterial, eller utan
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 100 förpackning |
| Trådstorlek (metrisk) | 38 mm |
| Liner material | Polyetenskum |
| Produkttyp | Skruvlock |