Läs mer
Corning™ Centrifugerrör av polypropen, sterila
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10038980 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 mL
250 mL
500 mL
Max. RCF:
12 000 x g
12,000 x g
15,500 x g
3000 x g
6000 x g
Förslutningstyp:
CentriStar
Ingår ej
Plugg
Förpackningsstorlek:
Paket med 102
Paket med 36
Paket med 500
Produktkod. 10038980
Brand: Corning™ 430921
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Add to basket
Tillverkad av klar polypropen för överlägsen kemikaliebeständighet. Corning™ Centrifugerör av polypropylen är en idealisk lösning för centrifugbehov.
  • Corning centrifugrören har svarttryckta graderingar och en stor vit markeringsfläck.
  • Tillgänglig med ditt val av kepsstilar: de avancerade Corning CentriStarTM-kåpa eller originalpluggtätningslocket.
  • Steril. RNase-/DNas-fri.
  • Ickepyrogena.
  • 95 kPA (14 psi) trycktestad – endast pluggförslutningslock.
PP = polypropen, PET = polyetylentereftalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Orange
Diameter (engelska) Utsida 1,2 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
Förpackning Inget ställ
Sterilitet Sterila
Form Konisk Självstående
Längd (metrisk) 115 mm
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Bottenform Konisk Självstående
Förslutningstyp CentriStar
Skrivområde Stort vitt märkningsområde
Diameter (metrisk) 29.1 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3000 x g