Läs mer
Corning™ Centrifugerrör av polypropen, sterila
Handla allt Corning Produkter
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
250 ml
500 ml
Max. RCF:
12 000 x g
15 500 x g
3000 x g
6000 x g
Förslutningstyp:
CentriStar
Ingår ej
Plugg
Unit Size:
Paket med 102
Paket med 36
Paket med 500
Description
Tillverkad av klar polypropen för överlägsen kemikaliebeständighet. Corning™ Centrifugerör av polypropylen är en idealisk lösning för centrifugbehov.
- Corning centrifugrören har svarttryckta graderingar och en stor vit markeringsfläck.
- Tillgänglig med ditt val av kepsstilar: de avancerade Corning CentriStarTM-kåpa eller originalpluggtätningslocket.
- Steril. RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
- 95 kPA (14 psi) trycktestad – endast pluggförslutningslock.
PP = polypropen, PET = polyetylentereftalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Stängningsfärg | Orange |
| Diameter (engelska) Utsida | 0,7 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Show More |