Läs mer
Corning™ Centrifugerrör av polypropen, sterila
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
250 ml
500 ml
Max. RCF:
12 000 x g
15 500 x g
3000 x g
6000 x g
Förslutningstyp:
CentriStar
Ingår ej
Plugg
Förpackningsstorlek:
Paket med 102
Paket med 36
Paket med 500
Beskrivning
Tillverkad av klar polypropen för överlägsen kemikaliebeständighet. Corning™ Centrifugerör av polypropylen är en idealisk lösning för centrifugbehov.
- Corning centrifugrören har svarttryckta graderingar och en stor vit markeringsfläck
- Tillgänglig med ditt val av kepsstilar: de avancerade Corning CentriStarTM-kåpa eller originalpluggtätningslocket
- Sterila
- Ickepyrogena
- 95 kPA (14 psi) trycktestad– endast plugglocket
PP = polypropen, PET = polyetylentereftalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad icke-pyrogen |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Stängningsfärg | Orange |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 102 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Förpackning | Inget ställ |
| Visa mer |