Läs mer
Buerkle™ Polypropen ChemoSampler™
Produktkod. 10295012 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Notera listan över kemisk resistens!
Produktkod. 10295012
Brand: Buerkle™ 53361000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notera listan över kemisk resistens!
Utvecklad för provtagning av aggressiva vätskor som syror, alkalier och rengöringsmedel.
  • Prover dras direkt i den påskruvade originalprovtagningsflaskan
  • Förseglingssäker flaskförslutning med original säkerhetsring säkerställer oförfalskad provtransport
  • Prover kan tas från djup på så mycket som 200 cm från tankar, silos eller tankbilar genom att använda förlängningsstången
  • Tillverkad av polypropen, grå till färgen
  • Inkluderar provflaska på 1000 ml
  • Förlängningsstång på 100cm och två flaskstorlekar finns som tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Grå
För användning med (applikation) Provtagning av aggressiva vätskor
Längd (metrisk) 100 cm